Orders LinkContactUsLinkComponent
Containers, rectangular
Containers, rectangular
02, 8,5 L, 570×350×70 mm, Bílá, PP
Katalogové číslo SEMA1294
Dodavatel:   SEMADENI
Containers, rectangular
Katalogové číslo SEMA1294
Dodavatel:  SEMADENI
Containers, rectangular
02, 8,5 L, 570×350×70 mm, Bílá, PP
Přejít na:
Price
922,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
HDPE or PP, white, stackable.
These are ideal containers with side handles and edge for gripping to handle solid samples. Containers over 225 mm height are not suitable for liquids.
Specifikace
  • Kapacita:
    8,5 L
  • Barva:
    Bílá
  • Materiál:
    PP
  • Sekvence:
    02
  • Š×H×V:
    570×350×70 mm