IRON STANDARD SOLUTION, 1000 MG/L FE 1 * 100 mL
Katalogové číslo SUPL43149-100ML-F
Dodavatel: Merck
Frequently Bought Together
Buffer solutions, Certipur®, colour coded, Supelco®
Dodavatel: Merck
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) in aqueous solution, Supelco®
Dodavatel: Merck
VWR® AVS TITRINORM, pufrovací roztoky, 20 °C
Dodavatel: VWR Chemicals
VWR®, AVS TITRINORM pH pufrovací roztoky v sáčcích, 20 °C
Dodavatel: VWR Chemicals
pH buffers, ready to use
Dodavatel: WTW
Roztoky standardní pro měření vodivosti
Dodavatel: VWR Chemicals
VWR®, Primary colour solutions, Reagent Ph. Eur.
Dodavatel: VWR Chemicals
VWR®, Conductivity standards at 25 °C, potassium chloride solutions
Dodavatel: VWR Chemicals
Láhev, širokohrdlá, se zvětšeným okrajem, DURAN®
Dodavatel: DWK Life Sciences