Orders LinkContactUsLinkComponent
methylcyklohexan, Supelco®
methylcyklohexan, Supelco®
2070, Glass bottle, 1 mL
Katalogové číslo 66294-1ML
Hořlavý
Zdraví
Dráždivý
Životní prostředí
Dodavatel:   Merck
methylcyklohexan, Supelco®
Katalogové číslo 66294-1ML
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  108-87-2
methylcyklohexan, Supelco®
methylcyklohexan, Supelco®
2070, Glass bottle, 1 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  108-87-2
Price
862,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 mL
Product Details & Documents
  • Číslo CAS:108-87-2
  • Vzorec:C₆H₁₁CH₃
  • MDL číslo:MFCD00001497
  • Molecular Weight:98.19
  • Merck Index:13,06074
  • Bod varu:101 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:–126 °C
  • Hustota:0,7693 g/cm³ (20 °C)
  • Bod vzplanutí:–4 °C
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:203-624-3
  • UN:2296
  • ADR:3,II
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  •  :Density: 0,7693 g/cm³ (20 °C)
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 mL
  • Sekvence:
    2070
Specifikace