Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometer cylinders
Hydrometer cylinders
04, 2000 ml, 85 mm, 500 mm, Hydrometer jar on foot with spout (Ø = 85 mm), 2000 ml
Katalogové číslo AMARH860816
Dodavatel:   Amarell
Hydrometer cylinders
Katalogové číslo AMARH860816
Dodavatel:  Amarell
Hydrometer cylinders
04, 2000 ml, 85 mm, 500 mm, Hydrometer jar on foot with spout (Ø = 85 mm), 2000 ml
Přejít na:
Price
3 880,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Hydrometer cylinders on foot with spout.
Specifikace
  • Kapacita:
    2000 ml
  • Popis:
    Hydrometer jar on foot with spout (Ø = 85 mm), 2000 ml
  • Sekvence:
    04
  • V vnitř.:
    500 mm
  • Vnitř. Ø:
    85 mm