Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, simple type, TITAN
Forceps, simple type, TITAN
05, Straight, sharp, serrated, 200 mm
Katalogové číslo HAMMHTC084-20
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Forceps, simple type, TITAN
Katalogové číslo HAMMHTC084-20
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Forceps, simple type, TITAN
Forceps, simple type, TITAN
05, Straight, sharp, serrated, 200 mm
Přejít na:
Price
2 250,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Sharp forceps made from titanium.
  • Straight or bent
  • Simple type
Specifikace
  • Type:
    Straight, sharp, serrated
  • Délka:
    200 mm
  • Sekvence:
    05