Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissolution cuvettes
Dissolution cuvettes
Dissolution cuvette, 113 µl, 1 mm
Katalogové číslo VARI6610019900
Dodavatel:   VARIAN
Dissolution cuvettes
Katalogové číslo VARI6610019900
Dodavatel:  VARIAN
Dissolution cuvettes
Dissolution cuvette, 113 µl, 1 mm
Price
43 896,93 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Increase flexibility and capabilities of spectrophotometers thanks to certified calibration and installation cuvettes.
Suitable for optimum optical performance in any applications.
Specifikace
  • Délka optické dráhy:
    1 mm
  • Objem:
    113 µl
  • Popis:
    Dissolution cuvette
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Standard cell holder (10 mm) incl. cell lifter and cell height adjustment screw
    Standard cell holder (10 mm) incl. cell lifter and cell height adjustment screw
    VARI110260190
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Cell holder base
    Cell holder base
    VARI10048100
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Držák mikročlánků
    Držák mikročlánků
    VARI110645090
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Cell base
    Cell base
    VARI110648190
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Cell holder with variable path length (5, 10, 20, 30, 40, 50 mm)
    Cell holder with variable path length (5, 10, 20, 30, 40, 50 mm)
    VARI210125300
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 26 598,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Magnetic stirrer bars (7×2 mm)
    Magnetic stirrer bars (7×2 mm)
    VARI6610018900
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 943,70 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Magnetic stirring bar, PTFE
    Magnetic stirring bar, PTFE
    VARI7418000400
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 166,22 Kč