Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Hexan, EMPLURA®, Supelco®
n-Hexan, EMPLURA®, Supelco®
5096, Plastová láhev, 2,5 L
Katalogové číslo 1.04368.2511
Hořlavý
Zdraví
Dráždivý
Životní prostředí
Dodavatel:   Merck
n-Hexan, EMPLURA®, Supelco®
Katalogové číslo 1.04368.2511
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  110-54-3
n-Hexan, EMPLURA®, Supelco®
n-Hexan, EMPLURA®, Supelco®
5096, Plastová láhev, 2,5 L
Přejít na:
Číslo CAS:  110-54-3
Price
1 460,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA® we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA® solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Synonyma:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • Číslo CAS:110-54-3
  • Vzorec:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • MDL číslo:MFCD00009520
  • Molecular Weight:86.18
  • Merck Index:13,04712
  • Bod varu:69 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:–94,3 °C
  • Hustota:0,659 g/cm³ (20 °C)
  • Bod vzplanutí:–22 °C
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:203-777-6
  • UN:1208
  • ADR:3,II
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ200
  •  :Density: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    2,5 L
  • Sekvence:
    5096