n-Hexan 95+%, extra pure
5190, Plastový sud, 5 L
: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- :110-54-3
- :H₃C(CH₂)₄CH₃
- :MFCD00009520
- :86.18
- :13,04712
- :69 °C (1013 hPa)
- :–95 °C
- :0,659 g/cm³
- :–22 °C
- :Ambient
- :1208
- :3,II
- :Density: 0,659 g/cm³ (20 °C)
- :203-777-6
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.05 % (K.F.)
- GC:≥95.0 %
- Color scale:≤20 APHA
- Residue after evaporation:≤0.005 %
- Typ balení:Plastový sud
- Bal.:5 L
- Sekvence:5190