Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Hexan 95+%, extra pure
5190, Plastový sud, 5 L
  ACRO197360050
n-Hexan 95+%, extra pure
  ACRO197360050
 :  110-54-3
n-Hexan 95+%, extra pure
n-Hexan 95+%, extra pure
5190, Plastový sud, 5 L
 :  110-54-3
7 910,00 Kč
1 * 5 L
 :  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  •  :110-54-3
  •  :H₃C(CH₂)₄CH₃
  •  :MFCD00009520
  •  :86.18
  •  :13,04712
  •  :69 °C (1013 hPa)
  •  :–95 °C
  •  :0,659 g/cm³
  •  :–22 °C
  •  :Ambient
  •  :1208
  •  :3,II
  •  :Density: 0,659 g/cm³ (20 °C)
  •  :203-777-6
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Water:
    ≤0.05 % (K.F.)
  • GC:
    ≥95.0 %
  • Color scale:
    ≤20 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.005 %
  • Typ balení:
    Plastový sud
  • Bal.:
    5 L
  • Sekvence:
    5190