n-Hexan, extra dry 96+%, AcroSeal®
2440, Glass bottle, 100 mL
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
n-Hexan, extra dry 96+%, AcroSeal®
Katalogové číslo 326921000.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS: 110-54-3
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- Číslo CAS:110-54-3
- Vzorec:H₃C(CH₂)₄CH₃
- MDL číslo:MFCD00009520
- Molecular Weight:86.18
- Merck Index:13,04712
- Bod varu:69 °C (760 mmHg)
- Bod tání:–95 °C
- Hustota:0,659 g/cm³
- Bod vzplanutí:–22 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- UN:1208
- ADR:3,II
- :Density: 0,659 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:203-777-6
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Water:≤0.002 %
- GC:≥96.0 %
- Residue after evaporation:≤0.0005 %
- Filt.over 0.2 micron PFTE:Filtered
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:100 mL
- Sekvence:2440