Buffer solutions, ready to use
9,2, ±0,02, Boritan, Bezbarvá, Plastic bottle, 1 L
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Buffer solutions, ready to use
Katalogové číslo ACRO383870010
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
- Traceable to NIST
- Clear colourless solutions
Documents
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Plastic bottle
- Typ pH pufru:Boritan
- Bal.:1 L
- Barva:Bezbarvá
- Přesnost pH:±0,02
- Hodnota pH:9,2
- Cat. No.:ACRO383870010
- Hustota:1