Buffer solutions, ready to use
7,00, ±0,02, Fosfát, Bezbarvá, Plastic bottle, 1 L
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Buffer solutions, ready to use
Katalogové číslo ACRO383850010
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
- Traceable to NIST
- Clear colourless solutions
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Plastic bottle
- Typ pH pufru:Fosfát
- Bal.:1 L
- Barva:Bezbarvá
- Přesnost pH:±0,02
- Hodnota pH:7,00
- Cat. No.:ACRO383850010
- Hustota:1