Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions, ready to use
Buffer solutions, ready to use
4,00, ±0,02, Ftalát, Bezbarvá, Plastic bottle, 500 mL
Katalogové číslo ACRO383835000
Buffer solutions, ready to use
Katalogové číslo ACRO383835000
Číslo CAS:  
Buffer solutions, ready to use
4,00, ±0,02, Ftalát, Bezbarvá, Plastic bottle, 500 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
1 300,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 mL
Product Details & Documents
  • Traceable to NIST
  • Clear colourless solutions
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Typ pH pufru:
    Ftalát
  • Bal.:
    500 mL
  • Barva:
    Bezbarvá
  • Přesnost pH:
    ±0,02
  • Hodnota pH:
    4,00
Specifikace