Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solution pH 4, citrate buffer
Buffer solution pH 4, citrate buffer
01, 4,00, ±0,02, Citrát, Bezbarvá, Plastic bottle, 500 mL
Katalogové číslo ACRO258585000
Buffer solution pH 4, citrate buffer
Katalogové číslo ACRO258585000
Číslo CAS:  
Buffer solution pH 4, citrate buffer
01, 4,00, ±0,02, Citrát, Bezbarvá, Plastic bottle, 500 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
1 370,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Typ pH pufru:
    Citrát
  • Bal.:
    500 mL
  • Barva:
    Bezbarvá
  • Sekvence:
    01
  • Přesnost pH:
    ±0,02
  • Hodnota pH:
    4,00