Orders LinkContactUsLinkComponent
Třepačka orbitální, VXR basic Vibrax®
Třepačka orbitální VXR basic Vibrax, CH--zástrčka
  444-0511
Třepačka orbitální, VXR basic Vibrax®
  444-0511
 :  
Třepačka orbitální, VXR basic Vibrax®
Třepačka orbitální, VXR basic Vibrax®
Třepačka orbitální VXR basic Vibrax, CH--zástrčka
Malá, optoelektronicky řízená třepačka se širokým rozsahem rychlosti. Podpora kruhového třepacího pohybu a pomalé rychlosti.
  • vhodné pro nepřetržitý provoz
  • k dispozici široký sortiment příslušenství
  • může být použita při teplotě 5 až 40 °C (80% relativní vlhkosti), v inkubátoru nebo ve studené místnosti
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
 : Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 21
 : Dodáváme bez nástavců, objednejte si, prosím, příslušenství zvlášť.
  • Popis:
    Třepačka orbitální VXR basic Vibrax, CH--zástrčka
  • Hmotnost:
    6,1 kg
  • Cat. No.:
    444-0511
  • Š×H×V:
    157×247×130 mm
  • Oběh:
    4 mm
  • Třepání:
    Orbitální
  • Model:
    VXR basic Vibrax
  • Maximální náplň:
    2 kg
  • Příkon/výkon:
    35/13,2 W
  • Rychlost:
    0 - 2200 min⁻¹
Accessories
  •  
    Popis
    Určeno pro
  • 444-2743
    Vložka pro zkumavky
    Mikrozkumavky nebo zkumavky, 70x Ø 10 mm
    1 * 1 KS - 5 210,00 Kč
  •  
    Popis
    Určeno pro
  • 444-2302
    Nástavec na zkumavky
    až pro 36 zkumavek nebo centrifugačních zkumavek s 16 mm Ø
    1 * 1 KS - 14 060,00 Kč
  •  
    Popis
    Určeno pro
  • 444-2301
    Nástavec „one hand“ ( 135x130 mm)
    Třepající jednotlivé nádoby, 1 - 250 ml, které jsou přidrženy rukou
    1 * 1 KS - 3 460,00 Kč
  •  
    Popis
    Určeno pro
  • 444-2303
    Nástavec (410×210 mm)
    Kultivační láhve, Petriho misky
    1 * 1 KS - 9 960,00 Kč
  •  
    Popis
    Určeno pro
  • 444-2747
    Držák základní
    Vložky pro zkumavky
    1 * 1 KS - 5 210,00 Kč
  •  
    Popis
    Určeno pro
  • 444-2745
    Vložka pro zkumavky
    Zkumavky, 32x Ø 16 mm
    1 * 1 KS - 4 000,00 Kč
  •  
    Popis
    Určeno pro
  • 444-2746
    Vložka pro zkumavky
    Zkumavky, 18x Ø 20 mm
    1 * 1 KS - 4 000,00 Kč
  •  
    Popis
    Určeno pro
  • 444-2308
    Nástavec univerzální
    Rychlé a bezpečné upínání, maximálně 2x500ml Erlenmayerovy baňky
    1 * 1 KS - 23 820,00 Kč
  •  
    Popis
    Určeno pro
  • 444-2744
    Vložka pro zkumavky
    Zkumavky, 41x Ø 12 mm
    1 * 1 KS - 5 210,00 Kč