Orders LinkContactUsLinkComponent
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Colour Coded, Concentrate
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Colour Coded, Concentrate
DILUT-IT™ concentrate, 7,00, ±0,02, Fosfát, Zelená, 1
Katalogové číslo 4861.
Dodavatel:   Avantor
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Colour Coded, Concentrate
Katalogové číslo 4861.
Dodavatel:  Avantor
Číslo CAS:  
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Colour Coded, Concentrate
DILUT-IT™ concentrate, 7,00, ±0,02, Fosfát, Zelená, 1
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
1 230,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Volumetric concentrate, for dilution to 500 ml.
  • Traceable to NIST
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Typ pH pufru:
    Fosfát
  • Bal.:
    1
  • Barva:
    Zelená
  • Popis:
    DILUT-IT™ concentrate
  • Přesnost pH:
    ±0,02
  • Hodnota pH:
    7,00
Specifikace