J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
Katalogové číslo 4857.
Dodavatel: Avantor
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
Volumetric concentrate, for dilution to 500 ml.
- Traceable to NIST
Documents
Specifikace
Specifikace
- Typ pH pufru:Boritan
- Bal.:1
- Popis:DILUT-IT™ concentrate
- Sekvence:20
- Hodnota pH:11,00