Jump to:
Product Details & Documents
Volumetric concentrate, for dilution to 500 ml.
- Traceable to NIST
Documents
Specifications
Specifications
- Typ pH pufru:Citrát
- Bal.:1
- Referenční teplota:20 °C
- Popis:DILUT-IT™ concentrate
- Sekvence:15
- Přesnost pH:±0,02
- Hodnota pH:5,00