J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
11, DILUT-IT™ concentrate, 2,00, ±0,02, Citrát, 20 °C, 1
: Avantor
Volumetric concentrate, for dilution to 500 ml.
- Traceable to NIST
- Typ pH pufru:Citrát
- Bal.:1
- Referenční teplota:20 °C
- Popis:DILUT-IT™ concentrate
- Sekvence:11
- Přesnost pH:±0,02
- Hodnota pH:2,00