Orders LinkContactUsLinkComponent
Drying tubes, U-shaped
Drying tubes, U-shaped
19/26 NS, 150 mm, 18 mm
Katalogové číslo WITG2.114.150
Dodavatel:   witeg Labortechnik
Drying tubes, U-shaped
Katalogové číslo WITG2.114.150
Dodavatel:  witeg Labortechnik
Drying tubes, U-shaped
Drying tubes, U-shaped
19/26 NS, 150 mm, 18 mm
Přejít na:
Price
2 010,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Borosilicate glass, clear. Replaceable NS stopcocks. Lateral tube connectors.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Specifikace
  • Ø vnitř.:
    18 mm
  • Velikost objímky:
    19/26 NS
  • Délka:
    150 mm