Úložné sáčky
04, Storage bags, transparent, with ground weld., 0,05 mm, 180×300 mm
Katalogové číslo SEMA2446
Dodavatel: SEMADENI
Přejít na:
Product Details & Documents
Skladovací sáčky z průhledného LDPE se spodním svarem.
Jsou vhodné i pro kapaliny, ale bez bočního svaru.
Balení: Minimální množství: 100 kusů
Specifikace
- Popis:Storage bags, transparent, with ground weld.
- Rozměry:180×300 mm
- Sekvence:04
- Tloušťka:0,05 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



