Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Hexan ≥95%, TECHNICAL
5563, Metal drum, 204 L
Katalogové číslo 24611.550
Hořlavý
Zdraví
Toxický
Životní prostředí
Dodavatel:   VWR Chemicals
n-Hexan ≥95%, TECHNICAL
Katalogové číslo 24611.550
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  110-54-3
n-Hexan ≥95%, TECHNICAL
n-Hexan ≥95%, TECHNICAL
5563, Metal drum, 204 L
Přejít na:
Číslo CAS:  110-54-3
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 204 L
Product Details & Documents
Synonyma:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • Číslo CAS:110-54-3
  • Vzorec:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • MDL číslo:MFCD00009520
  • Molecular Weight:86.18
  • Merck Index:13,04712
  • Bod varu:69 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:–94,3 °C
  • Hustota:0,659 g/cm³ (20 °C)
  • Bod vzplanutí:–22 °C
  • UN:1208
  • ADR:3,II
  •  :Density: 0,659 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:203-777-6
  • REACH:01-2119480412-44
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Assay:
    Min. 95 %
  • Boiling point:
    68 - 70 °C
  • Benzene:
    Max. 100 ppm
  • Evaporation residue:
    Max. 20 ppm
Specifikace
  • Typ balení:
    Metal drum
  • Bal.:
    204 L
  • Sekvence:
    5563
Specifikace