Orders LinkContactUsLinkComponent
Assortment Boxes
Assortment Boxes
03, 330×220×70 mm
Katalogové číslo SEMA0430
Dodavatel:   SEMADENI
Assortment Boxes
Katalogové číslo SEMA0430
Dodavatel:  SEMADENI
Assortment Boxes
Assortment Boxes
03, 330×220×70 mm
Price
1 160,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Assortment and storage boxes, made of polystyrene, are crystal clear with hinged lid and without divisions.
Accessories information: The partitions allow storage boxes (330×220 mm) to be divided into convenience in many variants. Comes in different colours. The lids are transparent in colour.
Specifikace
  • Sekvence:
    03
  • Š×H×V:
    330×220×70 mm
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Lids, PS, transparent, for compartments, 108×54 mm
    Lids, PS, transparent, for compartments, 108×54 mm
    SEMA0446
    13
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 74,60 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Lids, PS, transparent, for compartments, 54×54 mm
    Lids, PS, transparent, for compartments, 54×54 mm
    SEMA0445
    12
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 60,50 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Compartments, PS for storage boxes, yellow, 108×54 mm, 45 mm height
    Compartments, PS for storage boxes, yellow, 108×54 mm, 45 mm height
    SEMA0436
    04
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 66,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Compartments, PS for storage boxes, red, 54×54 mm, 45 mm height
    Compartments, PS for storage boxes, red, 54×54 mm, 45 mm height
    SEMA0435
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 57,80 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Compartments, PS for storage boxes, blue, 108×108 mm, 45 mm height
    Compartments, PS for storage boxes, blue, 108×108 mm, 45 mm height
    SEMA0437
    06
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 120,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Lids, PS, transparent, for compartments, 162×108 mm
    Lids, PS, transparent, for compartments, 162×108 mm
    SEMA0448
    15
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 130,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Lids, PS, transparent, for compartments, 215×108 mm
    Lids, PS, transparent, for compartments, 215×108 mm
    SEMA0449
    16
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 130,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Compartments, PS for storage boxes, green, 162×108 mm, 45 mm height
    Compartments, PS for storage boxes, green, 162×108 mm, 45 mm height
    211-2743
    08
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 185,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Compartments, PS for storage boxes, grey, 215×108 mm, 45 mm height
    Compartments, PS for storage boxes, grey, 215×108 mm, 45 mm height
    SEMA0439
    10
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 221,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Lids, PS, transparent, for compartments, 108×108 mm
    Lids, PS, transparent, for compartments, 108×108 mm
    SEMA0447
    14
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 113,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Compartments, PS for storage boxes, grey, 322×108 mm, 45 mm height
    Compartments, PS for storage boxes, grey, 322×108 mm, 45 mm height
    SEMA0440
    11
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 245,00 Kč