Orders LinkContactUsLinkComponent
HPLC columns, ZORBAX® Eclipse Plus
19, Analytical, C18, 95 Å, 3,5 µm, 4,60 mm, 150 mm
Katalogové číslo HEWL959963-902
Dodavatel:   Agilent
HPLC columns, ZORBAX® Eclipse Plus
Katalogové číslo HEWL959963-902
Dodavatel:  Agilent
HPLC columns, ZORBAX® Eclipse Plus
HPLC columns, ZORBAX® Eclipse Plus
19, Analytical, C18, 95 Å, 3,5 µm, 4,60 mm, 150 mm
Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Eclipse Plus columns are recommended for initial method development from pH 2 to 9 and provide high resolution and excellent peak shape of all types of compounds.
  • High level of performance (peak shape, efficiency, resolution and lifetime) with all sample types: acids, bases and neutrals
  • Superior reproducibility with more rigorous QA/QC testing
  • Improved, patented silica manufacturing with start-to-finish product control
Specifikace
  • Formát kolony:
    Analytical
  • Ø vnitř.:
    4,60 mm
  • Velikost částic:
    3,5 µm
  • Velikost pórů:
    95 Å
  • Délka:
    150 mm
  • Sekvence:
    19
  • Fáze:
    C18
  • Popis:
    C18
  • Cat. No.:
    HEWL959963-902
  • Rozsah pH:
    2,0 - 9,0
  • Kód USP:
    L1
  • Povrchová oblast:
    160 m²/g
  • Naplnění uhlíkem:
    9%
  • S navazanou skupinou:
    Double
  • Teplotní limit:
    60 °C