Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, self realasing, PTFE
Stoppers, self realasing, PTFE
45/40, 65 mm
Katalogové číslo COWI010.1245
Dodavatel:   COWIE
Stoppers, self realasing, PTFE
Katalogové číslo COWI010.1245
Dodavatel:  COWIE
Stoppers, self realasing, PTFE
Stoppers, self realasing, PTFE
45/40, 65 mm
Přejít na:
Price
1 830,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Fit standard ground glass joints.
With sealing rings and self releasing ring.
Specifikace
  • NZ:
    45/40
  • Výška:
    65 mm