Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, self realasing, PTFE
Stoppers, self realasing, PTFE
34/35, 62 mm
Katalogové číslo COWI010.1234
Dodavatel:   COWIE
Stoppers, self realasing, PTFE
Katalogové číslo COWI010.1234
Dodavatel:  COWIE
Stoppers, self realasing, PTFE
Stoppers, self realasing, PTFE
34/35, 62 mm
Přejít na:
Price
1 040,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Fit standard ground glass joints.
With sealing rings and self releasing ring.
Specifikace
  • NZ:
    34/35
  • Výška:
    62 mm