Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, self realasing, PTFE
Stoppers, self realasing, PTFE
29/32, 60 mm
Katalogové číslo COWI010.1229
Dodavatel:   COWIE
Stoppers, self realasing, PTFE
Katalogové číslo COWI010.1229
Dodavatel:  COWIE
Stoppers, self realasing, PTFE
Stoppers, self realasing, PTFE
29/32, 60 mm
Přejít na:
Price
981,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Fit standard ground glass joints.
With sealing rings and self releasing ring.
Specifikace
  • NZ:
    29/32
  • Výška:
    60 mm