Orders LinkContactUsLinkComponent
Dressing jars with lid
Dressing jars with lid
102 mm, 130 mm
Katalogové číslo BOCH8621
Dodavatel:   BOCHEM
Dressing jars with lid
Katalogové číslo BOCH8621
Dodavatel:  BOCHEM
Dressing jars with lid
Dressing jars with lid
102 mm, 130 mm
Přejít na:
Price
1 000,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Jar made of stainless steel.
  • Stackable
  • Lid with handle
  • Very good chemical and temperature resistance
Specifikace
  • Ø vněj.:
    102 mm
  • Výška:
    130 mm