Orders LinkContactUsLinkComponent
Bossheads, three angles
Bossheads, three angles
Duraluminium, 9 - 13 mm
Katalogové číslo BOCH5655
Dodavatel:   BOCHEM
Bossheads, three angles
Katalogové číslo BOCH5655
Dodavatel:  BOCHEM
Bossheads, three angles
Bossheads, three angles
Duraluminium, 9 - 13 mm
Přejít na:
Price
369,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Three angled bossheads made of duraluminium (aluminium alloy).
  • Angle: 90 + 180 + 270°
  • Suitable for multilevel and three dimension constructions
Specifikace
  • Materiál:
    Duraluminium
  • Pro tyč Ø:
    9 - 13 mm