Orders LinkContactUsLinkComponent
Safety Bottle Container
Silicone seal for transport container, Červený, Container with Ø 160 mm
Katalogové číslo BOCH18301SS
Dodavatel:   BOCHEM
Safety Bottle Container
Katalogové číslo BOCH18301SS
Dodavatel:  BOCHEM
Safety Bottle Container
Safety Bottle Container
Silicone seal for transport container, Červený, Container with Ø 160 mm
Přejít na:
Price
667,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Safety transport container, made of stainless steel, for laboratory bottles.
  • For bottles 50 to 1000 ml
  • With hinge, lock and silicone seal
  • Good chemical resistance
Specifikace
  • Určeno pro:
    Container with Ø 160 mm
  • Barva:
    Červený
  • Popis:
    Silicone seal for transport container