Tripod stands
Retort stand base, tripod, 1,7 kg, 185 mm
Katalogové číslo 241-0341
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Přejít na:
Product Details & Documents
Steel, powder coated.
- With M10 threaded hole
- No support rod
- Non-slip, rubber feet ensure firm footing
Specifikace
- Popis:Retort stand base, tripod
- Délka tyče:185 mm
- Hmotnost:1,7 kg