Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars, tall
Jars, tall
02, 500 ml, 83 mm, 150 mm
Katalogové číslo MURRG805/08
Dodavatel:   MURRAY S
Jars, tall
Katalogové číslo MURRG805/08
Dodavatel:  MURRAY S
Jars, tall
Jars, tall
02, 500 ml, 83 mm, 150 mm
Přejít na:
Price
3 060,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 33 KS
Product Details & Documents
Clear or amber glass, without cap.
  • Good chemical and physical properties
  • For use in applications without high thermal loads
  • Amber coloured to protect light-sensitive materials
Perfect for sample collection, storing and transporting of powders, granulates, pastes or liquids.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    83 mm
  • Kapacita:
    500 ml
  • Výška:
    150 mm
  • Sekvence:
    02