Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Microscope Covers
VWR®, Microscope Covers
007, Prachový kryt, XXL, pro BI a TR 500 PH, 600×530 mm
Katalogové číslo 630-0876
Dodavatel:   VWR Collection
VWR®, Microscope Covers
Katalogové číslo 630-0876
Dodavatel:  VWR Collection
VWR®, Microscope Covers
VWR®, Microscope Covers
007, Prachový kryt, XXL, pro BI a TR 500 PH, 600×530 mm
Přejít na:
Price
375,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Covers in different sizes are designed to protect microscopes from dust.
Specifikace
  • Popis:
    Prachový kryt, XXL, pro BI a TR 500 PH, 600×530 mm
  • Sekvence:
    007