Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Microscope Bulbs
VWR®, Microscope Bulbs
02, Mikroskopická lampa 10 W pro slabší světlo
Katalogové číslo 630-0860
Dodavatel:   VWR Collection
VWR®, Microscope Bulbs
Katalogové číslo 630-0860
Dodavatel:  VWR Collection
VWR®, Microscope Bulbs
VWR®, Microscope Bulbs
02, Mikroskopická lampa 10 W pro slabší světlo
Přejít na:
Price
395,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
  • Popis:
    Mikroskopická lampa 10 W pro slabší světlo
  • Sekvence:
    02