Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Microscope Bulbs
VWR®, Microscope Bulbs
01, Microscope lamp 10 W with housing for upper light
Katalogové číslo 630-0859
Dodavatel:   VWR Collection
VWR®, Microscope Bulbs
Katalogové číslo 630-0859
Dodavatel:  VWR Collection
VWR®, Microscope Bulbs
VWR®, Microscope Bulbs
01, Microscope lamp 10 W with housing for upper light
Přejít na:
Price
935,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
  • Popis:
    Microscope lamp 10 W with housing for upper light
  • Sekvence:
    01