Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Objectives for Microscope
VWR®, Objectives for Microscope
02, Semi plan achromatic objective, 10×
Catalog # 630-0842
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Objectives for Microscope
Catalog # 630-0842
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Objectives for Microscope
02, Semi plan achromatic objective, 10×
Přejít na:
Price
1 210,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Zvětšení:
    10×
  • Popis:
    Semi plan achromatic objective
  • Sekvence:
    02