Orders LinkContactUsLinkComponent
Latex tests
Latex tests
20, Salmonella O Factor 13,22 (Group G), 2 mL
Katalogové číslo OXOIR30957701
Latex tests
Katalogové číslo OXOIR30957701
Číslo CAS:  
Latex tests
20, Salmonella O Factor 13,22 (Group G), 2 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
3 630,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 mL
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    2 mL
  • Popis:
    Salmonella O Factor 13,22 (Group G)
  • Sekvence:
    20