Orders LinkContactUsLinkComponent
Latex tests
Latex tests
22, Salmonella O Polyvalent (Group A-G), 2 mL
Katalogové číslo OXOIR30858101
Latex tests
Katalogové číslo OXOIR30858101
Číslo CAS:  
Latex tests
22, Salmonella O Polyvalent (Group A-G), 2 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
3 630,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 mL
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    2 mL
  • Popis:
    Salmonella O Polyvalent (Group A-G)
  • Sekvence:
    22