Orders LinkContactUsLinkComponent
Cables for Electrodes
Cables for Electrodes
19, Plug cable combination, K 25 X (coaxial electrode plug, 25 m coaxial cable, free end), 25 m
Katalogové číslo 662-2187
Dodavatel:   SI Analytics
Cables for Electrodes
Katalogové číslo 662-2187
Dodavatel:  SI Analytics
Cables for Electrodes
Cables for Electrodes
19, Plug cable combination, K 25 X (coaxial electrode plug, 25 m coaxial cable, free end), 25 m
Přejít na:
Price
6 570,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Specifikace
  • Popis:
    Plug cable combination, K 25 X (coaxial electrode plug, 25 m coaxial cable, free end)
  • Délka:
    25 m
  • Sekvence:
    19