Orders LinkContactUsLinkComponent
Cables for Electrodes
Cables for Electrodes
14, Plug cable combination, K 2 S HT (coaxial electrode plug, 2 m coaxial cable, 135 °C, electrode socket (extension cable)), 2 m
Katalogové číslo 662-2208
Dodavatel:   SI Analytics
Cables for Electrodes
Katalogové číslo 662-2208
Dodavatel:  SI Analytics
Cables for Electrodes
Cables for Electrodes
14, Plug cable combination, K 2 S HT (coaxial electrode plug, 2 m coaxial cable, 135 °C, electrode socket (extension cable)), 2 m
Přejít na:
Price
3 600,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Specifikace
  • Popis:
    Plug cable combination, K 2 S HT (coaxial electrode plug, 2 m coaxial cable, 135 °C, electrode socket (extension cable))
  • Délka:
    2 m
  • Sekvence:
    14