Orders LinkContactUsLinkComponent
Latex tests
Latex tests
06, Haemophilus Influenzae Type B, 2 mL
Katalogové číslo OXOIR30166101
Latex tests
Katalogové číslo OXOIR30166101
Číslo CAS:  
Latex tests
06, Haemophilus Influenzae Type B, 2 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
11 810,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 mL
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    2 mL
  • Popis:
    Haemophilus Influenzae Type B
  • Sekvence:
    06