Orders LinkContactUsLinkComponent
Latex tests
33, Vibrio Cholerea Polyvalent, 2 mL
Katalogové číslo OXOIR30165001
Latex tests
Katalogové číslo OXOIR30165001
Číslo CAS:  
Latex tests
33, Vibrio Cholerea Polyvalent, 2 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
5 950,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 mL
Product Details & Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    2 mL
  • Popis:
    Vibrio Cholerea Polyvalent
  • Sekvence:
    33
Specifikace