Orders LinkContactUsLinkComponent
Sampling Swabs, Alpha®
Sampling Swabs, Alpha®
1, Vzorkovací tyčinka, 128 mm
Katalogové číslo 115-1814
Dodavatel:   Texwipe
Sampling Swabs, Alpha®
Katalogové číslo 115-1814
Dodavatel:  Texwipe
Sampling Swabs, Alpha®
Sampling Swabs, Alpha®
1, Vzorkovací tyčinka, 128 mm
Přejít na:
Price
1 600,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Sampling swabs made from the cleanest 100% polyester knit materials.
  • Proprietary cleaning process reduces interference in the 230 nm range resulting in an improved limit of detection
  • Double layered, double knit polyester head entraps contaminants for maximum pick up and easy release, providing excellent recovery rates
  • Notched, break-away handle allows the head to be placed into the vial with minimal handling and contamination
Suitable for use in HPLC using a UV/visible detector analytical method as part of a cleaning validation protocol.
 : *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
  • Popis:
    Vzorkovací tyčinka
  • Délka:
    128 mm
  • Sekvence:
    1
  • Cat. No.:
    115-1814
  • Délka hlavy:
    26 mm
  • Šířka držadla:
    5 mm
  • Šířka hlavy:
    13 mm
  • Délka držadla:
    102 mm