Orders LinkContactUsLinkComponent
Thermometer pockets
Thermometer pockets
03, Thermometer pocket, cone NS 29/32, length 235 mm
Katalogové číslo WITG1.263.235
Dodavatel:   witeg Labortechnik
Thermometer pockets
Katalogové číslo WITG1.263.235
Dodavatel:  witeg Labortechnik
Thermometer pockets
Thermometer pockets
03, Thermometer pocket, cone NS 29/32, length 235 mm
Přejít na:
Price
974,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Thermometer pockets made of borosilicate glass.
Specifikace
  • Popis:
    Thermometer pocket, cone NS 29/32, length 235 mm
  • Sekvence:
    03