Orders LinkContactUsLinkComponent
Dosing bottles, LDPE
Dosing bottles, LDPE
02, 1000 ml, 152 mm, 85 mm
Katalogové číslo SEMA5471
Dodavatel:   SEMADENI
Dosing bottles, LDPE
Katalogové číslo SEMA5471
Dodavatel:  SEMADENI
Dosing bottles, LDPE
Dosing bottles, LDPE
02, 1000 ml, 152 mm, 85 mm
Přejít na:
Price
153,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Wide neck translucent LDPE dosing bottles with white measuring cap and are suitable for viscous liquids.
  • Dose opening of Ø 5 mm
  • Neck Ø 44 mm
  • Good chemical and temperature resistance
Specifikace
  • Ø vněj.:
    85 mm
  • Kapacita:
    1000 ml
  • Výška:
    152 mm
  • Sekvence:
    02