Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrical sandbaths, LHG
Electrical sandbaths, LHG
013, 4000 W, 440×590 mm, ST 92-400*
Katalogové číslo GESTST92-400
Dodavatel:   GESTIGKEIT HARRY
Electrical sandbaths, LHG
Katalogové číslo GESTST92-400
Dodavatel:  GESTIGKEIT HARRY
Electrical sandbaths, LHG
Electrical sandbaths, LHG
013, 4000 W, 440×590 mm, ST 92-400*
Price
43 520,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Aluminium alloy plate, stainless steel housing with variable temperature control.
  • Robust construction for continuous performance
  • Even temperature is guaranteed over the entire heating surface
Sealed stainless steel frame with a usable height of 50 mm. The sand lays directly in contact with the hotplate. Four adjustable feet ensure extra stability.
Upozornení: With thermostatic regulator.
Specifikace
  • Tepelný výkon:
    4000 W
  • Sekvence:
    013
  • Plocha destičky:
    440×590 mm
  • Typ:
    ST 92-400*
  • Hmotnost:
    28 kg
  • Cat. No.:
    GESTST92-400
  • Výkon:
    4000 W
  • Š×H×V:
    442×592×220 mm
  • Model:
    ST 92-400
  • Rozsah teplot:
    50…300 °C
  • Š×H×V lázně:
    440×590×50 mm
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Tepelný výkon
    Dostupnost
    Price
  • Sand bath filling, fire-dried quartz sand, grain size 0,1 - 0,4 mm
    Sand bath filling, fire-dried quartz sand, grain size 0,1 - 0,4 mm
    453-2232
    011
    4000 W
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 4 kg - 358,00 Kč