Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw caps, PP
Screw caps, PP
with Butyl/PTFE seal, 58 mm, Černá
Katalogové číslo 215-2378
Dodavatel:   GRAVIS
Screw caps, PP
Katalogové číslo 215-2378
Dodavatel:  GRAVIS
Screw caps, PP
Screw caps, PP
with Butyl/PTFE seal, 58 mm, Černá
Přejít na:
Price
15 660,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Závit:
    58 mm
  • Barva:
    Černá
  • Popis:
    with Butyl/PTFE seal