Orders LinkContactUsLinkComponent
Latex tests
Latex tests
28, Samonella Typhi O (Group D) (9,12), 5 mL
Katalogové číslo OXOIR30855301
Latex tests
Katalogové číslo OXOIR30855301
Číslo CAS:  
Latex tests
28, Samonella Typhi O (Group D) (9,12), 5 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
3 380,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    5 mL
  • Popis:
    Samonella Typhi O (Group D) (9,12)
  • Sekvence:
    28