Orders LinkContactUsLinkComponent
Digital handheld refractometers
Digital handheld refractometers
DR201-95, 0 − 95 °Bx ; 1,3330 − 1,5318 nD, 0,1 °Bx ; 0,0001 nD
Katalogové číslo KRUEDR201-95
Dodavatel:   A.KRÜSS Optronic
Digital handheld refractometers
Katalogové číslo KRUEDR201-95
Dodavatel:  A.KRÜSS Optronic
Digital handheld refractometers
Digital handheld refractometers
DR201-95, 0 − 95 °Bx ; 1,3330 − 1,5318 nD, 0,1 °Bx ; 0,0001 nD
Přejít na:
Price
16 520,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These apparatuses are designed to determine mixing ratios, quality and quantity inspections, in the following fields of applications.
  • Pulp and paper industries
  • Food and beverage industries including sugar and sweeteners
  • Textiles industry
  • Pharmaceutical and chemical industries
  • Petrochemical industry
  • Metal working industry
  • Wastewater management
Documents
Specifikace
  • Model:
    DR201-95
  • Rozsah:
    0 − 95 °Bx ; 1,3330 − 1,5318 nD
  • Rozlišení:
    0,1 °Bx ; 0,0001 nD
  • Hmotnost:
    200 g
  • Cat. No.:
    KRUEDR201-95
  • Š×H×V:
    130×80×40 mm
  • Elektrické napětí:
    1,5 V battery
  • Teplotní přesnost:
    ±0,5
  • Přesnost:
    ±0,5 °C ; ±0,2 °Brix ; ±0,0003 nD