Orders LinkContactUsLinkComponent
Tip refill systems, Axygen®
Tip refill systems, Axygen®
02, 1 - 200 µl, -, Transparent, 10 racks, 96 each (stack rack)
Katalogové číslo 732-0956
Dodavatel:   Corning
Tip refill systems, Axygen®
Katalogové číslo 732-0956
Dodavatel:  Corning
Tip refill systems, Axygen®
Tip refill systems, Axygen®
02, 1 - 200 µl, -, Transparent, 10 racks, 96 each (stack rack)
Přejít na:
Price
1 230,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 960 KS
Product Details & Documents
Transparent PP, autoclavable.
  • Easy to load refill racks
  • Certified RNase-, DNase- and endotoxin-free
  • Universal fit tips have a bevelled reference and graduated marks
Specifikace
  • Balené:
    10 racks, 96 each (stack rack)
  • Sterilní:
    -
  • Objem:
    1 - 200 µl
  • Sekvence:
    02
  • Barva špičky:
    Transparent