Orders LinkContactUsLinkComponent
Quartz control plates
Quartz control plates
05, Certifikát UKAS pro kalibraci pro křemennou desku při 589 nm, 1
Katalogové číslo BELL90-803
Dodavatel:   BELLINGHAM STANLEY
Quartz control plates
Katalogové číslo BELL90-803
Dodavatel:  BELLINGHAM STANLEY
Číslo CAS:  
Quartz control plates
Quartz control plates
05, Certifikát UKAS pro kalibraci pro křemennou desku při 589 nm, 1
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
23 970,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Quartz control plates for the calibration and verification of polarimeters. of optical and digital polarimeters and saccharimeters.
  • Inert quartz with relatively low temperature coefficient, easy to handle, and infinite shelf life
  • Available in three optical rotation values
  • Three decimal place uncertainty
The optional temperature saddles may used as an interface between the quartz plate and instrument temperature sensor to provide fine compensation.
Certifications: Traceable to PTB. UKAS-MRA calibration in accordance with ISO 17025:2005 between 325-880nm available.
Informace pro objednávání: Sadlles can be ordered in option.
Informace o dodávce: Supplied with a certificate of verification in a plastic storage case.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    1
  • Popis:
    Certifikát UKAS pro kalibraci pro křemennou desku při 589 nm
  • Sekvence:
    05